Tisk…
Chlorid ciničitý, anhydrous 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
197510010 197510100 197511000 197510025
ACRO197510010EA 10120 CZK
ACRO197510010 ACRO197510100 ACRO197511000 ACRO197510025
Chlorid ciničitý, anhydrous 99%
Chlorid ciničitý
Vzorec: Cl₄Sn
Bod varu: 114 °C (760 mmHg)
Bod tání: –33 °C
Hustota: 2,22 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011242
CAS číslo: 7646-78-8
EINECS: 231-588-9
UN: 1827
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08929
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to light yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 %
Free chlorine ≤10 ppm
Arsenic (As) ≤40 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm