Tisk…
Chlorid cínatý for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Stannous chloride, Tin dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18150.0100 8.18150.0500
8.18150.0100EA 1580 CZK
8.18150.0100 8.18150.0500
Chlorid cínatý for synthesis, Sigma-Aldrich®
Chlorid cínatý
Vzorec: SnCl₂
Bod varu: 623 °C (1013 hPa)
Bod tání: 246 °C
Hustota: 3,95 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011241
CAS číslo: 7772-99-8
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 13,08861
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 2700 g/l (20 °C)
Melting Point 246 °C
Molar Mass 189.62 g/mol
Boiling Point 623 °C (1013 hPa)
Density 3.95 g/cm3 (20 °C)
pH 2.0 (100 g/l, H2O, 20 °C)