Chlorid cínatý, anhydrous 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Stannous chloride, Tin dichloride
A16202.22
A16202.0E
A16202.36
A16202.22EA
1340
CZK
A16202.22
A16202.0E
A16202.36
Chlorid cínatý, anhydrous 98%
Chlorid cínatý
Purity: 98%
CAS No.: 7772-99-8
Molecular Formula: SnCl2
Formula Weight: 189.62
Melting Point: 247°
Boiling Point: 652°
Merck Reference: 14,8783
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011241
Vzorec:
SnCl₂ Bod varu: 652 °C Bod tání: 247 °C Hustota: 3,95 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011241 CAS číslo: 7772-99-8 EINECS: 231-868-0 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,8783 |