Tisk…
Tetrachlorsilan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07706.0100 8.07706.1000
8.07706.0100EA 1970 CZK
8.07706.0100 8.07706.1000
Tetrachlorsilan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Tetrachlorosilane
Vzorec: Cl₄Si
Bod varu: 57,6 °C (1013 hPa)
Bod tání: –70 °C
Hustota: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011229
CAS číslo: 10026-04-7
EINECS: 233-054-0
UN: 1818
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08644
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point -70 °C
Molar Mass 169.90 g/mol
Boiling Point 57 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 260 hPa (20 °C)
Density 1.48 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (5 g/l, H2O)
Synonyms Silicon(IV) chloride, Tetrachlorosilane
Hill Formula Cl4Si
Chemical Formula SiCl4