Tisk…
Chlorid germaničitý 99.99% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Germanium tetrachloride, Tetrachlorogermane
197150250 197151000 197150050
ACRO197150250EA 8390 CZK
ACRO197150250 ACRO197151000 ACRO197150050
Chlorid germaničitý 99.99% (trace metals basis)
Chlorid germaničitý
Vzorec: Cl₄Ge
Bod varu: 82 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,84 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011029
CAS číslo: 10038-98-9
EINECS: 233-116-7
UN: 2922
ADR: 8,I
Merck Index: 12,04418
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Total trace metal impurities ≤0.01 %