Tisk…
Chlorid olovnatý for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Lead dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07383.0100 8.07383.0500
8.07383.0100EA 1010 CZK
8.07383.0100 8.07383.0500
Chlorid olovnatý for synthesis, Sigma-Aldrich®
Chlorid olovnatý
Vzorec: Cl₂Pb
Bod varu: 950 °C (1013 hPa)
Bod tání: 496 °C
Hustota: 5,85 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011157
CAS číslo: 7758-95-4
EINECS: 231-845-5
UN: 2291
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05422
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Hill Formula Cl₂Pb
Chemical formula PbCl₂
Molar Mass 278.1 g/mol
Boiling point 950 °C (1013 hPa)
Density 5.85 g/cm³ (20 °C)
Melting Point 500 °C
Solubility 10 g/l (20 °C)
LD 50 oral LD50 Rat 1947 mg/kg
Storage class 6.1 D Non combustible, acute toxicity cat. 3 / toxic or substances with chronic effects
WGK WGK 3 highly water endangering
R Phrase R 61-20/22-33-50/53-62
S Phrase S 53-45-60-61