Tisk…
Chlorid olovnatý ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
10722.14 10722.22
10722.14EA 4710 CZK
10722.14 10722.22
Chlorid olovnatý ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Chlorid olovnatý
Purity: 99.999% CAS No.: 7758-95-4 Molecular Formula: Cl2Pb Formula Weight: 278.10 Physical Form: Crystalline Density: 5.85 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 501° Boiling Point: 951° Merck Reference: 14,5404 UN No.: 2291 MDL No.: MFCD00011157
Vzorec: Cl₂Pb
Bod varu: 951 °C
Bod tání: 501 °C
Hustota: 5,85
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011157
CAS číslo: 7758-95-4
EINECS: 231-845-5
UN: 2291
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,5404