Gallium(II) telluride ≥99.999% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
41881.03
41881.06
41881.03EA
5800
CZK
41881.03
41881.06
Gallium(II) telluride ≥99.999% (metals basis)
Gallium(II) telluride
Purity: 99.999%
CAS No.: 12024-14-5
Molecular Formula: GaTe
Formula Weight: 197.32
Physical Form: 6mm & down
Sensitivity: Moisture Sensitive
MDL No.: MFCD00135536
Vzorec:
GaTe Bod varu: 103…104 °C (0,08 mmHg) Bod tání: 824 °C Hustota: 5,44 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00135536 CAS číslo: 12024-14-5 EINECS: 234-690-1 |