Tisk…
Síran thalný 99.9+% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Thallic sulphate, Dithallium sulphate
196940100 196940500 196942500
ACRO196940100EA 1550 CZK
ACRO196940100 ACRO196940500 ACRO196942500
Síran thalný 99.9+% (trace metals basis)
Síran thalný
Vzorec: O₄STl₂
Bod tání: 632 °C
Hustota: 6,77 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011278
CAS číslo: 7446-18-6
EINECS: 231-201-3
UN: 1707
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09405
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder or crystals
Assay 80.0 to 84.0 % (Tl)
Total trace metal impurities ≤0.1 %