Tisk…
Kyselina boritá ≥99%, powder, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
20183.291EA 1600 CZK
20183.291 20183.360
Kyselina boritá ≥99%, powder, GPR RECTAPUR®
ortho-Boric acid
Vzorec: B(OH)₃
Bod varu: 185 °C (1013 hPa)
Bod tání: 160 °C
Hustota: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011337
CAS číslo: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=7316a7ae048923d6e8bfdfdfab30846772139398&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Non-volatile with methanol/HCl Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.025 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm