Tisk…
Kyselina boritá ≥99.5% ACS
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
0588-1KGEA 4350 CZK
0588-1KG 0588-500G
Kyselina boritá ≥99.5% ACS
Kyselina boritá
Vzorec: B(OH)₃
MW: 61.83
Bod varu: 185
Bod tání: 160
Hustota: 1.44 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011337
CAS číslo: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Calcium <0.005%
Chloride ≤0.001%
Heavy metals (as Pb) ≤0.001%
Insolubles (methanol) ≤0.005%
Iron ≤0.001%
Nonvolatiles (methanol) ≤0.05%
Phosphate ≤0.001%
Purity ≥99.5%
Sulphate ≤0.01%