Tisk…
Kyselina boritá 99.99% (trace metals basis), extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
315181000 315180025 315185000
ACRO315181000EA 2750 CZK
ACRO315181000 ACRO315180025 ACRO315185000
Kyselina boritá 99.99% (trace metals basis), extra pure
Kyselina boritá
Vzorec: B(OH)₃
Bod varu: 185 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011337
CAS číslo: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤100 ppm
Titration with NaOH ≥98.5 %