Oxid thalitý 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A17601.18
A17601.09
A17601.18EA
6180
CZK
A17601.18
A17601.09
Oxid thalitý 96%
Oxid thalitý
Purity: 96%
CAS No.: 1314-32-5
Molecular Formula: Tl2O3
Formula Weight: 456.74
Odour: Odourless
Melting Point: 717°
Boiling Point: 875°
Merck Reference: 14,9268
UN No.: 1707
MDL No.: MFCD00011276
Vzorec:
O₃Tl₂ Bod varu: 875 °C Bod tání: 717 °C Hustota: 9,65 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011276 CAS číslo: 1314-32-5 EINECS: 215-229-3 UN: 1707 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,9268 |