Tisk…
Oxid boritý 98% -40 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Boron oxide, Boric anhydride
206300010 206300050 206300250
ACRO206300010EA 2990 CZK
ACRO206300010 ACRO206300050 ACRO206300250
Oxid boritý 98% -40 mesh
Oxid boritý
Vzorec: B₂O₃
MW: 69.62
Bod varu: 1860 °C (760 mmHg)
Bod tání: 450 °C
Hustota: 2.46 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011315
CAS číslo: 1303-86-2
EINECS: 215-125-8
REACH: 01-2119486655-24
Merck Index: 13,01327
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.2 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
Impurity ≤0.01 % (Total halides impurities)