Tisk…
Dusičnan thalný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Thallium nitrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
309230-100G 309230-25G
SIAL309230-100GEA 9650 CZK
SIAL309230-100G SIAL309230-25G
Dusičnan thalný, Sigma-Aldrich®
Dusičnan thalný
Vzorec: NO₃Tl
MW: 266.39
Bod tání: 206
Hustota: 1.273 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011280
CAS číslo: 10102-45-1
EINECS: 233-273-1
UN: 2727
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,09400