Tisk…
Dusičnan thalný 99.5%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Thallium nitrate
265590250 265591000
ACRO265590250EA 3140 CZK
ACRO265590250 ACRO265591000
Dusičnan thalný 99.5%
Dusičnan thalný
Vzorec: NO₃Tl
MW: 266.39
Bod varu: 433 °C (760 mmHg)
Bod tání: 206 °C
Hustota: 1.273
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011280
CAS číslo: 10102-45-1
EINECS: 233-273-1
UN: 2727
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,09400
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤5000 ppm