Tisk…

Jodid thalný ≥99.9995% (metals basis), Puratronic®

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

Synonyms: Thallium iodide

43001.09 43001.18 43001.36
43001.09EA 3250 CZK
43001.09 43001.18 43001.36
Jodid thalný ≥99.9995% (metals basis), Puratronic®
Jodid thalný
Vzorec: ITl
MW: 331.29
Bod varu: 824 °C
Bod tání: 440
Hustota: 7.1
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011279
CAS číslo: 7790-30-9
EINECS: 232-199-7
UN: 1707
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,9264

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR