Tisk…
Benzylideneacetone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W288101-10KG-K W288101-1KG-K W288101-25KG-K
SIALW288101-10KG-KEA 17950 CZK
SIALW288101-10KG-K SIALW288101-1KG-K SIALW288101-25KG-K
Benzylideneacetone, Sigma-Aldrich®
Benzylideneacetone
Vzorec: C₁₀H₁₀O
MDL Number: MFCD00008779
CAS číslo: 122-57-6
EINECS: 204-555-1