Tisk…
Succinyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
S6452-100G S6452-25G
SIALS6452-100GEA 13380 CZK
SIALS6452-100G SIALS6452-25G
Succinyl chloride, Sigma-Aldrich®
Succinyl chloride
Vzorec: C₄H₄Cl₂O₂
MDL Number: MFCD00000749
CAS číslo: 543-20-4
EINECS: 208-838-0
UN: 3265
ADR: 8,II