Tisk…
(±)-Epoxystyrene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
S5006-100G-A S5006-500G-A S5006-5G-A
SIALS5006-100G-AEA 1350 CZK
SIALS5006-100G-A SIALS5006-500G-A SIALS5006-5G-A
(±)-Epoxystyrene, Sigma-Aldrich®
(±)-Epoxystyrene
Vzorec: C₈H₈O
MDL Number: MFCD00005121
CAS číslo: 96-09-3
EINECS: 202-476-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III