Tisk…
Pyridine-2-aldoxime methochloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
P9053-25G P9053-5G
SIALP9053-25GEA 10910 CZK
SIALP9053-25G SIALP9053-5G
Pyridine-2-aldoxime methochloride, Sigma-Aldrich®
Pyridine-2-aldoxime methochloride
Vzorec: C₇H₉ClN₂O
MDL Number: MFCD00011981
CAS číslo: 51-15-0
EINECS: 200-080-9