Pyridine-2-aldoxime methochloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
P9053-25G
P9053-5G
SIALP9053-25GEA
10910
CZK
SIALP9053-25G
SIALP9053-5G
Pyridine-2-aldoxime methochloride, Sigma-Aldrich®
Pyridine-2-aldoxime methochloride
Vzorec:
C₇H₉ClN₂O |
MDL Number:
MFCD00011981 CAS číslo: 51-15-0 EINECS: 200-080-9 |