Tisk…
Methoxyacetonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
M9009-100G-A M9009-25G-A M9009-5G-A
SIALM9009-100G-AEA 26150 CZK
SIALM9009-100G-A SIALM9009-25G-A SIALM9009-5G-A
Methoxyacetonitrile, Sigma-Aldrich®
Methoxyacetonitrile
Vzorec: C₃H₅NO
MDL Number: MFCD00001892
CAS číslo: 1738-36-9
EINECS: 217-092-5