Tisk…
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
M70800-100G M70800-500G M70800-5G
SIALM70800-100GEA 822 CZK
SIALM70800-100G SIALM70800-500G SIALM70800-5G
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O
MDL Number: MFCD00003138
CAS číslo: 89-25-8
EINECS: 201-891-0