2-Mercapto-2-thiazoline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2-Thiazoline-2-Thiol, 4,5-Dihydrothiazole-2-thiol
M-Clarity™ quality level = MQ200
M6204-100G
M6204-500G
SIALM6204-100GEA
1080
CZK
SIALM6204-100G
SIALM6204-500G
2-Mercapto-2-thiazoline, Sigma-Aldrich®
2-Mercapto-2-thiazoline
Vzorec:
C₃H₅NS₂ MW: 119,21 g/mol |
MDL Number:
MFCD00126013 CAS číslo: 96-53-7 EINECS: 202-512-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |