Tisk…
N-Methylformanilide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M46802-100G M46802-500G
SIALM46802-100GEA 1150 CZK
SIALM46802-100G SIALM46802-500G
N-Methylformanilide, Sigma-Aldrich®
N-Methylformanilide
Vzorec: C₈H₉NO
MW: 135.17
MDL Number: MFCD00003283
CAS číslo: 93-61-8
EINECS: 202-262-3