4H-3,1-Benzoxazin-2(1H),4-dion, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1H-Benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
M-Clarity™ quality level = MQ100
I12808-100G
I12808-500G
SIALI12808-100GEA
1150
CZK
SIALI12808-100G
SIALI12808-500G
4H-3,1-Benzoxazin-2(1H),4-dion, Sigma-Aldrich®
4H-3,1-Benzoxazin-2(1H),4-dion
Vzorec:
C₈H₅NO₃ |
MDL Number:
MFCD00006700 CAS číslo: 118-48-9 EINECS: 204-255-0 |