Tisk…
4H-3,1-Benzoxazin-2(1H),4-dion, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1H-Benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
M-Clarity™ quality level = MQ100
I12808-100G I12808-500G
SIALI12808-100GEA 1150 CZK
SIALI12808-100G SIALI12808-500G
4H-3,1-Benzoxazin-2(1H),4-dion, Sigma-Aldrich®
4H-3,1-Benzoxazin-2(1H),4-dion
Vzorec: C₈H₅NO₃
MDL Number: MFCD00006700
CAS číslo: 118-48-9
EINECS: 204-255-0