3-Guanidinopropionic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
G6878-1G
G6878-5G
SIALG6878-1GEA
2020
CZK
SIALG6878-1G
SIALG6878-5G
3-Guanidinopropionic acid, Sigma-Aldrich®
3-Guanidinopropionic acid
Vzorec:
C₄H₉N₃O₂ |
MDL Number:
MFCD00045939 CAS číslo: 353-09-3 EINECS: 206-530-0 |