(±)-2,3-Epoxy-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Glycidol
M-Clarity™ quality level = MQ200
G5809-100G
G5809-5G
G5809-500G
SIALG5809-100GEA
1680
CZK
SIALG5809-100G
SIALG5809-5G
SIALG5809-500G
(±)-2,3-Epoxy-1-propanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2,3-Epoxy-1-propanol
Vzorec:
C₃H₆O₂ MW: 74,08 g/mol |
MDL Number:
MFCD00005147 CAS číslo: 556-52-5 EINECS: 209-128-3 UN: 2810 ADR: 6.1,III |