Tisk…
(±)-2,3-Epoxy-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Glycidol
M-Clarity™ quality level = MQ200
G5809-100G G5809-5G G5809-500G
SIALG5809-100GEA 1680 CZK
SIALG5809-100G SIALG5809-5G SIALG5809-500G
(±)-2,3-Epoxy-1-propanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2,3-Epoxy-1-propanol
Vzorec: C₃H₆O₂
MW: 74,08 g/mol
MDL Number: MFCD00005147
CAS číslo: 556-52-5
EINECS: 209-128-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III