Tisk…
Furfurylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-(Aminomethyl)furan
M-Clarity™ quality level = MQ100
F20009-100G F20009-5G
SIALF20009-100GEA 1170 CZK
SIALF20009-100G SIALF20009-5G
Furfurylamine, Sigma-Aldrich®
Furfurylamine
Vzorec: C₅H₇NO
MW: 97,12 g/mol
MDL Number: MFCD00003258
CAS číslo: 617-89-0
EINECS: 210-536-9
UN: 2526
ADR: 3,III