Tisk…
Diallylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
MQ200
D9603-500ML D9603-100ML D9603-1L
SIALD9603-500MLEA 2700 CZK
SIALD9603-500ML SIALD9603-100ML SIALD9603-1L
Diallylamine, Sigma-Aldrich®
Diallylamine
Vzorec: C₆H₁₁N
MW: 97.16
MDL Number: MFCD00008642
CAS číslo: 124-02-7
EINECS: 204-671-2
UN: 2359
ADR: 3 II