5,5-Diphenylhydantoin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D4007-5G
D4007-100G
SIALD4007-5GEA
1310
CZK
SIALD4007-5G
SIALD4007-100G
5,5-Diphenylhydantoin, Sigma-Aldrich®
5,5-Diphenylhydantoin
Vzorec:
C₁₅H₁₂N₂O₂ MW: 252,27 g/mol |
MDL Number:
MFCD00005264 CAS číslo: 57-41-0 EINECS: 200-328-6 |