5,5-Dimethylhydantoin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
5,5-Dimethylimidazolidine-2,4-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
D161403-100G
D161403-1KG
SIALD161403-100GEA
0
CZK
SIALD161403-100G
SIALD161403-1KG
5,5-Dimethylhydantoin, Sigma-Aldrich®
5,5-Dimethylhydantoin
Vzorec:
C₅H₈N₂O₂ MW: 128,13 g/mol |
MDL Number:
MFCD00005266 CAS číslo: 77-71-4 EINECS: 201-051-3 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)