Tisk…
Chlorid thalný ≥99.999% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
11839.14
11839.14EA 9890 CZK
11839.14
Chlorid thalný ≥99.999% (metals basis)
Chlorid thalný
Purity: 99.999% CAS No.: 7791-12-0 Molecular Formula: TlCl Formula Weight: 239.82 Physical Form: Powder Density: 7.0 Refractive Index: 2.247 Sensitivity: Air Sensitive Melting Point: 430° Merck Reference: 14,9260 UN No.: 1707 MDL No.: MFCD00011274
Vzorec: ClTl
Bod varu: 720 °C (1013 hPa)
Bod tání: 430 °C
Hustota: 7,0
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011274
CAS číslo: 7791-12-0
EINECS: 232-241-4
UN: 1707
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,9260