Tisk…
1,4-Diacryloylpiperazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
D1538-10G D1538-5G
SIALD1538-10GEA 11530 CZK
SIALD1538-10G SIALD1538-5G
1,4-Diacryloylpiperazine, Sigma-Aldrich®
1,4-Diacryloylpiperazine
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂O₂
MDL Number: MFCD00077661
CAS číslo: 6342-17-2