Tisk…
N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 3-Dimethylaminopropylamine, N,N-Dimethyltrimethylenediamine, N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine
D145009-1L D145009-500ML D145009-25ML
SIALD145009-1LEA 1520 CZK
SIALD145009-1L SIALD145009-500ML SIALD145009-25ML
N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan
Vzorec: C₅H₁₄N₂
MW: 102,18 g/mol
MDL Number: MFCD00008216
CAS číslo: 109-55-7
EINECS: 203-680-9