Tisk…
Dimethyl-3-oxoglutarate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D138002-100G D138002-25G
SIALD138002-100GEA 3390 CZK
SIALD138002-100G SIALD138002-25G
Dimethyl-3-oxoglutarate, Sigma-Aldrich®
Dimethyl-3-oxoglutarate
Vzorec: C₇H₁₀O₅
MDL Number: MFCD00008462
CAS číslo: 1830-54-2
EINECS: 217-385-8