3,4-Dihydro-2H-pyran, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
D106208-100ML
D106208-500ML
SIALD106208-100MLEA
975
CZK
SIALD106208-100ML
SIALD106208-500ML
3,4-Dihydro-2H-pyran, Sigma-Aldrich®
3,4-Dihydro-2H-pyran
Vzorec:
C₅H₈O MW: 84,12 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006558 CAS číslo: 110-87-2 EINECS: 203-810-4 UN: 2376 ADR: 3,II |