5-Chloroisatoic anhydride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
6-Chloro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
C48104-25G
C48104-5G
SIALC48104-25GEA
0
CZK
SIALC48104-25G
SIALC48104-5G
5-Chloroisatoic anhydride, Sigma-Aldrich®
5-Chloroisatoic anhydride
Vzorec:
C₈H₄ClNO₃ MW: 197,58 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006701 CAS číslo: 4743-17-3 EINECS: 225-255-7 |