Tisk…
3-Sulpholene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-sulpholene, Butadiene sulphone
MQ100
B84505-100G B84505-500G
SIALB84505-100GEA 859 CZK
SIALB84505-100G SIALB84505-500G
3-Sulpholene, Sigma-Aldrich®
3-Sulpholene
Vzorec: C₄H₆O₂S
MW: 118.16
MDL Number: MFCD00005481
CAS číslo: 77-79-2
EINECS: 201-059-7