Tisk…
2-Bromoethyl ethyl ether, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
B66205-100G B66205-25G
SIALB66205-100GEA 8770 CZK
SIALB66205-100G SIALB66205-25G
2-Bromoethyl ethyl ether, Sigma-Aldrich®
2-Bromoethyl ethyl ether
Vzorec: C₄H₉BrO
MW: 153,02 g/mol
MDL Number: MFCD00000237
CAS číslo: 592-55-2
EINECS: 209-763-6
UN: 2340
ADR: 3,II