Tisk…
Hydrogenarzeničnan dvojsodný heptahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Sodium hydrogen arsenate heptahydrate, Sodium arsenate dibasic heptahydrate, Arsenic Acid, Sodium Salt Heptahydrate. Sodium Salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
A6756-100G A6756-50G
SIALA6756-100GEA 4380 CZK
SIALA6756-100G SIALA6756-50G
Hydrogenarzeničnan dvojsodný heptahydrát, Sigma-Aldrich®
Hydrogenarzeničnan dvojsodný heptahydrát
Vzorec: HAsNa₂O₄·7H₂O
MW: 312.01
Bod tání: 57
Hustota: 1.88 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149179
CAS číslo: 10048-95-0
EINECS: 231-902-4
UN: 1685
ADR: 6.1 II