4-Acetamidobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
A1800-25G
A1800-5G
SIALA1800-25GEA
3730
CZK
SIALA1800-25G
SIALA1800-5G
4-Acetamidobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-Acetamidobenzaldehyde
Vzorec:
C₉H₉NO₂ |
MDL Number:
MFCD00003380 CAS číslo: 122-85-0 EINECS: 204-579-2 |