Tisk…
Chlorid thalný 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Thallium chloride
208880250 208881000
ACRO208880250EA 4420 CZK
ACRO208880250 ACRO208881000
Chlorid thalný 99%
Chlorid thalný
Vzorec: ClTl
MW: 239.84
Bod varu: 720
Bod tání: 430
Hustota: 7 g/cm³
MDL Number: MFCD00011274
CAS číslo: 7791-12-0
EINECS: 232-241-4
UN: 1707
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,09395
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 %