Tisk…
4'-Ethoxyacetanilide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Acetphenetidin, Acetophenetidin, Phenacetin, N-(4-Ethoxyphenyl)acetamide, 4-Acetophenetidide
77440-1KG 77440-250G 77440-50G
SIAL77440-1KGEA 5130 CZK
SIAL77440-1KG SIAL77440-250G SIAL77440-50G
4'-Ethoxyacetanilide, Sigma-Aldrich®
4'-Ethoxyacetanilide
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
MDL Number: MFCD00009094
CAS číslo: 62-44-2
EINECS: 200-533-0