Tisk…
Sodium hydroxymethanesulphinate dihydrate ≥98% (RT), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
71530-1KG 71530-5KG 71530-250G
SIAL71530-1KGEA 2420 CZK
SIAL71530-1KG SIAL71530-5KG SIAL71530-250G
Sodium hydroxymethanesulphinate dihydrate ≥98% (RT), Sigma-Aldrich®
Sodium hydroxymethanesulphinate dihydrate
Vzorec: CH₃NaO₃S·2H₂O
MDL Number: MFCD00150598
CAS číslo: 6035-47-8
EINECS: 205-739-4