Tisk…
Methyl-2-aminonicotinate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Methyl 2-aminonicotinate
715107-1G 715107-5G
SIAL715107-1GEA 1520 CZK
SIAL715107-1G SIAL715107-5G
Methyl-2-aminonicotinate, Sigma-Aldrich®
Methyl-2-aminonicotinate
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
MDL Number: MFCD00128872
CAS číslo: 14667-47-1