Methyl-2-aminonicotinate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Methyl 2-aminonicotinate
715107-1G
715107-5G
SIAL715107-1GEA
1520
CZK
SIAL715107-1G
SIAL715107-5G
Methyl-2-aminonicotinate, Sigma-Aldrich®
Methyl-2-aminonicotinate
Vzorec:
C₇H₈N₂O₂ MW: 152,15 g/mol |
MDL Number:
MFCD00128872 CAS číslo: 14667-47-1 |