Tisk…
1,3-Diiodo-5,5-dimethylhydantoin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: DIH
711624-25G 711624-5G
SIAL711624-25GEA 14170 CZK
SIAL711624-25G SIAL711624-5G
1,3-Diiodo-5,5-dimethylhydantoin, Sigma-Aldrich®
1,3-Diiodo-5,5-dimethylhydantoin
Vzorec: C₅H₆I₂N₂O₂
MW: 379,92 g/mol
MDL Number: MFCD00020867
CAS číslo: 2232-12-4