1,3-Diiodo-5,5-dimethylhydantoin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
DIH
711624-25G
711624-5G
SIAL711624-25GEA
14170
CZK
SIAL711624-25G
SIAL711624-5G
1,3-Diiodo-5,5-dimethylhydantoin, Sigma-Aldrich®
1,3-Diiodo-5,5-dimethylhydantoin
Vzorec:
C₅H₆I₂N₂O₂ MW: 379,92 g/mol |
MDL Number:
MFCD00020867 CAS číslo: 2232-12-4 |