5-Aminonicotinic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
5-Aminopyridine-3-carboxylic acid, 5-Amino-3-pyridinecarboxylic acid
672513-1G
672513-5G
SIAL672513-1GEA
4320
CZK
SIAL672513-1G
SIAL672513-5G
5-Aminonicotinic acid, Sigma-Aldrich®
5-Aminonicotinic acid
Vzorec:
C₆H₆N₂O₂ MW: 138,13 g/mol |
MDL Number:
MFCD00129116 CAS číslo: 24242-19-1 |