Tisk…
(S)-(+)-3,3-Dimethyl-2-butylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (S)-3,3-Dimethylbutan-2-amine
668516-25G 668516-5G
SIAL668516-25GEA 11300 CZK
SIAL668516-25G SIAL668516-5G
(S)-(+)-3,3-Dimethyl-2-butylamine, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-3,3-Dimethyl-2-butylamine
Vzorec: C₆H₁₅N
MW: 101,19 g/mol
MDL Number: MFCD00671644
CAS číslo: 22526-47-2